Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
technique(s)
ICP: suitable
matrix
(in 15% hydrochloric acid)
pH
1 (20 °C in water)
density
1.076 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Battery testing and Analysis)
(mining)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Packaging
Analysis Note
Ir (iridium): 100 mg/l
Sb (antimony): 100 mg/l
Sn (tin): 100 mg/l
Ta (tantalum): 100 mg/l
Ti (titanium): 100 mg/l
Zr (zirconium): 100 mg/l
Other Notes
For detailed information for our newly launched ICP-Multi element Standards check the flyer: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
16962-40-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?