Fortfahren mit
1.04039
UVM II supplement
for Listeria spp., pkg of 1 vial, for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth
Synonym(e):
UVM II supplement, Listeria Selective Supplement, Acriflavine hydrochloride, Panflavin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,60
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 56,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>190 °C
potency
1048 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Acriflavine hydrochloride, 13 mg per vial
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
1.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
240-247 °C
solubility
300 g/L
bulk density
380 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
GranuCult® Modified UVM broth (Base) (1.10824)
storage temp.
2-30°C
suitability
Listeria spp.
General description
UVM-II Supplement contains acriflavine hydrochloride, which inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Application
UVM II supplement is an additive for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth (base) (1.10824).
Analysis Note
Supplement tested in UVM-Listeria selectiv enrichment broth modified art. no. 1.10824.
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110):
passes test
- Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018): passes test
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): inhibited
Incubation: Listeria 24 hrs.; 30 °C; aerobic; other strains 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)