Fortfahren mit
1.03806
Desiccant sachet 250 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20 cm
Synonym(e):
Dessicant bag, Moisture absorber bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
matrix
silica base material
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10138-04-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)