Fortfahren mit
1.02837
L-Cystin
for biochemistry
Synonym(e):
L-Cystin, Cys
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 666,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-296-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160406
€ 666,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
261-262 °C (decomposition)
solubility
insoluble 0.19 g/L
density
1.677 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Analysis Note
Gehalt (bromatometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, feinkristallines Pulver
Aussehen der Lösung (0,2 mol/L, Salzsäure 1 mol/L): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 50 g/L, Salzsäure 1 mol/L, berechnet auf getrocknete Substanz): -220,0 bis 225,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,05 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Fremde Aminosäuren ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,3 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)