Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
EC Index Number:
200-296-3
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
reg. compliance
FCC
Quality Segment
form
solid
mp
261-262 °C (decomposition)
solubility
insoluble 0.19 g/L
density
1.677 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Analysis Note
Gehalt (ex N, berechnet auf getrocknete Substanz): 98,5–101,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes feinkristallines Pulver
Aussehen der Lösung (100 g/L, Salzsäure 2 mol/L): klar und farblos
Spezifische Drehung (α 20/D, 20 g/L, Salzsäure 1 mol/L, zuvor getrocknete Substanz): -215 bis -225
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Pb (Blei): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (größte einzelne Verunreinigung): ≤ 0,2 %
Ninhydrin-positive Substanzen (Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0,5 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,2 %
Entspricht FCC V
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes feinkristallines Pulver
Aussehen der Lösung (100 g/L, Salzsäure 2 mol/L): klar und farblos
Spezifische Drehung (α 20/D, 20 g/L, Salzsäure 1 mol/L, zuvor getrocknete Substanz): -215 bis -225
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Pb (Blei): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (größte einzelne Verunreinigung): ≤ 0,2 %
Ninhydrin-positive Substanzen (Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0,5 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,2 %
Entspricht FCC V
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?