Fortfahren mit
1.02126
α-Cyclodextrine
for biochemistry
Synonym(e):
α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60O30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
972.84
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
233-007-4
NACRES:
NA.79
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
€ 288,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C1C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO)C(C2O)O)CO
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 11.0 %
Spec. rotation [α²0/D (1 %; water; calc. on anhydrous substance): +148.0 - +153.0 °
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)