Fortfahren mit
1.02109
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
Synonym(e):
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,20
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.310,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.08
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-138-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (complexometric)
Form:
solid
€ 86,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
2850 °C/100 mbar
mp
2580 °C
density
3.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
InChI key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, I am interested to by CaO in pellets. Is this product has pellets form? Regards, Samina
    1 answer
    1. This item is a solid with an appearance specification of small lumps. These have an approximate size range of 3 - 20 mm. Currently, there is no pellet or granular form of this compound available.