Fortfahren mit
1.01738
Barium perchlorate
anhydrous for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Barium perchlorate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ba(ClO4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.23
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-710-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
1985 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates), ≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
505 °C
solubility
1985 g/L
density
2.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI key
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 4.0 %
Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates): ≤ 0.20 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium perchlorate
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)