Fortfahren mit
1.01716
Bariumchlorid
99.995 Suprapur®
Synonym(e):
Bariumchlorid, Bariumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.23
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-788-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
water: 375 g/L at 20 °C
€ 214,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1560 °C/1013 hPa
mp
963 °C
solubility
water: 375 g/L at 20 °C
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Structural Characterization of Sulfated Polysaccharide Isolated From Red Algae (Gelidium crinale) and Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects in Macrophage Cells: In dieser Studie wird Bariumchlorid zur strukturellen Charakterisierung eines sulfatierten Polysaccharids aus Rotalgen eingesetzt. Die Studie untersucht seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften und liefert Einblicke in mögliche Anwendungsbereiche in der Biomedizin und Pharmazie (Pei et al., 2021).
Analysis Note
Reinheit (metallbezogen): ≥ 99,995 %
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,5 %
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ca (Calcium): ≤ 2,00 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,02 ppm
K (Kalium): ≤ 5,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1,00 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5,0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 10,00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,010 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,005 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumchlorid
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)