Fortfahren mit
1.01567
Natriumhydroxid auf Träger
granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Absorptionskapazität für CO₂: ≥ 50 %
Glühverlust (800 °C): ≤ 25 %
Schüttdichte: ca. 70 g/100 ml
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)