Fortfahren mit
1.01287
Löffler-Methylenblaulösung
for microscopy
Synonym(e):
Löfflere′s Methylenblaulösung, Methylenblaulösung nach Löffler
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,20
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
€ 34,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
7.0-7.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Löfflers Methylenblaulösung für die Mikroskopie ist eine für die humanmedizinische Zelldiagnostik benutzte gebrauchsfertige Lösung. Sie dient der bakteriologischen und histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, z. B. von Abstrichen angereicherter Bakterienkulturen oder histologischen Schnitten, beispielsweise der Lunge. Die Zellwände von säurefesten Bakterien weisen einen hohen Anteil an Wachs und Lipiden auf, weshalb sie Farbstoffe nur sehr langsam absorbieren. Die effizienteste Färbemethode ist die Heißfärbung nach Ziehl-Neelsen. Bei dieser Methode wird eine Carbol-Fuchsin-Lösung auf die Probe aufgebracht und erwärmt. Dieser Erwärmungsprozess beschleunigt die Absorption des Fuchsin-Färbemittels und somit auch die Bildung des Mykolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand. Nachdem die säurefesten Bakterien das Fuchsin-Färbemittel absorbiert haben, ist es praktisch unmöglich, sie wieder zu entfärben, auch wenn sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol behandelt werden. Dementsprechend werden säurefeste Bakterien für Färbungszwecke als säure- oder alkoholfest bezeichnet und in der mikroskopischen Darstellung rot gefärbt. Folglich werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem entsprechenden Farbstoff gegengefärbt. In dieser Gebrauchsanweisung wird zur Gegenfärbung Methylenblau verwendet.
Bei der Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol werden die Bakterien im umgebenden viskösen Sputum und Zellmaterial aufgelöst.
Die 500-mL-Flasche reicht für ca. 250 Färbungen. Dieses Produkt trägt die IVD- und CE-Markierung. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Legal Information
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.013830397801363
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Questions
  1. What is the concentration of product 101287 (Löffler's methylene blue solution)?
    1 answer
    1. The composition of Product 101287 is considered proprietary. While there are instructions for using the product, there is no information on its composition.