Fortfahren mit
1.01160
Ammoniumhydrogendifluorid
pure
Synonym(e):
Ammoniumbifluorid, Ätzpulver
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4HF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
57.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumhydrogendifluorid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)