Fortfahren mit
1.00886
Ethyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Synonym(e):
Ethyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäureethylester Natriumsalz, Ethylparaben Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 718,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
252-487-6
€ 718,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
10 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
297 °C/1013 hPa (free ester,decomposition)
mp
>115 °C (free ester)
transition temp
flash point 121 °C
solubility
1000 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
QYNMSPKSYXPZHG-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Ethyl-4-hydroxybenzoat weist antimikrobielle Eigenschaften auf und wird als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierungen und Kosmetika eingesetzt. Es kann mit anderen Parabenen wie Methyl-4-hydroxybenzoat oder Propyl-4-hydroxybenzoat kombiniert werden. Das Natriumsalz bietet eine verbesserte Löslichkeit in Wasser, verglichen mit Standard-Ethyl-4-hydroxybenzoat.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.067561.074281.06757
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
agency
BP, Ph. Eur., NF
agency
BP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
1.88 g/L
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F
flash_point_c
121 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100886500004022536011493