Fortfahren mit
1.00801
Label set acc. GHS
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words), labels W × L 80 mm × 100 mm
Synonym(e):
Label set GHS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122702
Packaging:
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words)
€ 59,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 20 labels blank adhesive labels (168 pictograms and 40 signal words)
labels W × L
80 mm × 100 mm
storage temp.
room temp
General description
With the implementation of the CLP/EU-GHS (Global Harmonized System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labeling, and packaging of hazardous chemicals have been redefined. Preparing mixtures, such as e.g. mobile phases for HPLC, is a routine part of the work in a lab. All chemical containers should be properly labeled in order to minimize the risk of confusing chemicals. This enables first responders to initiate the correct measures in the event of an accident.
with 20 blank adhesive labels 80 x 110 mm, 168 adhesive hazard pictograms, 40 adhesive signal words, package insert with H- and P-statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)