Fortfahren mit
1.00678
AOX Enrichment Set
Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Spectroquant®
Quality Segment
analyte functional class(es)
adsorbable organic halides (AOX)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
storage temp.
2-30°C
General description
This AOX Enrichment Set is a required accessory when performing the Spectroquant® AOX Cell Test Kit 1.00675. It contains 2 glass reservoirs for AOX enrichment.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)