Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
beads
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SCX
particle size
300-1100 μm
separation technique
cation exchange
General description
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1005860500 | 04027269294045 |