Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,90 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.25
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-147-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
bulk density
280 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(c(c1)O)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid based Schiff bases or naphtho[1,2-d]oxazoles: selective synthesis and photophysical properties: In dieser Studie wird die Synthese von Schiff-Basen und Naphtho[1,2-d]oxazolen untersucht, die sich von 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalinsulfonsäure ableiten, wobei der Schwerpunkt auf ihren photophysikalischen Eigenschaften liegt. Die Forschungsarbeit zeigt mögliche Anwendungen bei der Entwicklung von Materialien mit spezifischen optischen Eigenschaften, die in Bereichen wie der organischen Elektronik oder Photonik von Bedeutung sein könnten (Atahan & Durmus, 2015).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 96 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
in natriumcarbonatlöslichen Komponenten: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,5 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 5,0 %
Leistungstest (für die Phosphatbestimmung): entspricht
Identität (IR-Spektrum): entspricht
in natriumcarbonatlöslichen Komponenten: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,5 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 5,0 %
Leistungstest (für die Phosphatbestimmung): entspricht
Other Notes
Ersetzt: AX1035-1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?