Fortfahren mit
1.00045
MUP Selektiv-Supplement
For the preparation of TOS-MUP agar, For the enumeration of Bifidobacteria
Synonym(e):
Selektivergänzung MUP, MUP-Ergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO 29981
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with TOS-Propionate Agar (Base) (1.00043)
storage temp.
2-8°C
suitability
Bifidobacterium spp.
General description
MUP Selektiv-Supplement enthält Lithium-Mupirocin in lyophilisierter Form. Lithium-Mupirocin hemmt selektiv das Wachstum typischer Milchsäurebakterien von Milchprodukten wie Lactobazillen, Lactokokken, Streptokokken und Leuconostoc, während Bifidobakterien ungehemmt wachsen können.
Application
MUP Selektiv-Supplement wird als Supplement bei der Herstellung von TOS-MUP-Agar verwendet. Es eignet sich für die Auszählung von Bifidobakterien in Milchprodukten (Probiotika, Joghurt, Joghurt-ähnliche Produkte und Trockenmilchprodukte wie Babymilchpulver mit Bifidobakterien).
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Testung als Zusatz zu TOS-Propionat Agar (1.00043.0500).
Rückgewinnung auf Testmedium
– Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27536:
≥ 70 %
– Bifidobacterium breve ATCC 15700: ≥ 70 %
– Bifidobacterium longum ATCC 15707: ≥ 70 %
Wachstum
– Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100):
kein Wachstum
– Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102): kein Wachstum
– Streptococcus salivarius subsp. thermophilus DSM 20259: kein Wachstum
Inkubation: 72 h bei 37 °C; anaerob.
Other Notes
Ersetzt: 1.00045.0017
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the quantity of mupirocin per vial please? Does it require pre-dissolution in DMSO before use?
    1 answer
    1. The typical composition (per vial) is: Lithium mupirocin 25 mg.
      And the final concentration per liter is: Lithium mupirocin 50 mg (conforms with ISO 29981/IDF 220: 2010).
      The preparation is as follows:
      Add 25 ml of sterile, deionized water to the lyophilizate in the original vial and dissolve by carefully swirling. Add the solved supplement to the base culture medium that has been cooled to 48°C ± 1°C.
      Helpful?
  2. Hi! I have TOS agar in the glass tube about 18 ml. How do I put MUP supplement into 18 ml tube as the supplement is pallet and it's hard to weigh out?So If you could give me solution to make this supplement in solution, that would be great!
    1 answer
    1. The preparation instructions for the supplement state that 25 mL of sterile purified water should be added to the vial to dissolve. For usage, 5 mL of supplement solution is added to 95 mL of the agar base and then dispensed to tubes or plates. The 18 mL volume of agar base would require the addition of 947 µL of supplement solution.