Merck
09-217
Anti-Raptor-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Raptor-Antikörper, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... RPTOR(57521)
Application
Forschungs-Unterkategorie
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Raptor mit diesem Anti-Raptor-Antikörper nach, der für den Gebrauch in IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
150 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes Peptid, das die N-terminale Region von humanem Raptor umgibt.
Physical form
Affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 0,02 mol/l PBS, 0,25 mol/l Natriumchlorid mit 0,1 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dos D Sarbassov et al.
The Journal of biological chemistry, 280(47), 39505-39509 (2005-09-27)
The raptor-mTOR protein complex is a key component of a nutrient-sensitive signaling pathway that regulates cell size by controlling the accumulation of cellular mass. How nutrients regulate signaling through the raptor-mTOR complex is not well known. Here we show that
Hiroki Nojima et al.
The Journal of biological chemistry, 278(18), 15461-15464 (2003-02-27)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) controls multiple cellular functions in response to amino acids and growth factors, in part by regulating the phosphorylation of p70 S6 kinase (p70S6k) and eukaryotic initiation factor 4E-binding protein 1 (4E-BP1). Raptor (regulatory associated
Identification of the novel interacting partners of the mammalian target of rapamycin complex 1 in human CCRF-CEM and HEK293 cells.
Rahman, H; Qasim, M; Oellerich, M; Asif, AR
International Journal of Molecular Sciences null
Do-Hyung Kim et al.
Cell, 110(2), 163-175 (2002-08-02)
mTOR/RAFT1/FRAP is the target of the immunosuppressive drug rapamycin and the central component of a nutrient- and hormone-sensitive signaling pathway that regulates cell growth. We report that mTOR forms a stoichiometric complex with raptor, an evolutionarily conserved protein with at
Jason R Cantor et al.
Cell, 169(2), 258-272 (2017-04-08)
A complex interplay of environmental factors impacts the metabolism of human cells, but neither traditional culture media nor mouse plasma mimic the metabolite composition of human plasma. Here, we developed a culture medium with polar metabolite concentrations comparable to those