Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr172)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
General description
Molekülmasse 63 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren um phosphoryliertes Thr172 von humaner AMP-aktivierter Proteinkinase-alpha 2 (AMPKα2) entspricht.
Application
Der Anti-Phospho-AMPK-α(Thr172)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-AMPK-α (Thr172) zur Verwendung in WB.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Phospho-AMPKα.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Serum-gehungerte HEK293-Zellen
Serum-gehungerte HEK293-Zellen
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von über Nacht ausgehungerten HEK293-Zellen und teilweise aufgereinigter Rattenleber-AMPK beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Phospho-AMPK α (Thr172)-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1