Merck
07-641
Anti-MAP2K1/MEK1 Antibody
Upstate, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-CFC3, Anti-MAPKK1, Anti-MEK1, Anti-MEL, Anti-MKK1, Anti-PRKMK1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μG
€ 411,00
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1847
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IP, WB
Citations:
37
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-MEK1-Antikörper, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
05-747M5795WH0005604M1
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
whole antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
1B5, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast lysate
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
UniProt accession no.
Q02750
UniProt accession no.
Q02750
UniProt accession no.
P36507
UniProt accession no.
Q02750
General description
45 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 2-18 (PKKKPTPIQLNPAPDGS) von humanem MEK1 entspricht.
Application
Dieser Anti-MEK1-Antikörper ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von MEK1 validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
MAP-Kinasen
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Kaninchen erwartet.
MEK1
Physical form
70 % Lagerpuffer (0,1 M Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid) und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. Fügen Sie 2,5 µl von 2-Mercaptoethanol/100 µl des Lysats hinzu und kochen Sie es 5 Minuten lang, um die Vorbereitung zu reduzieren. Laden Sie 20 µg reduziertes Lysat pro Spur für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431- und 3T3/A31-Zellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 04-376
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasuyo Urasaki et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-06)
This study used nanofluidic protein posttranslational modification (PTM) profiling to measure the effects of six cannabidiol (CBD) oils and isolated CBD on the signaling pathways of a cultured SH-SY5Y neuronal cell line. Chemical composition analysis revealed that all CBD oils
C/EBPbeta-2 confers EGF-independent growth and disrupts the normal acinar architecture of human mammary epithelial cells.
Bundy, L; Wells, S; Sealy, L
Molecular Cancer null
Bacillus anthracis lethal toxin represses MMTV promoter activity through transcription factors.
Kang, Z; Webster Marketon, JI; Johnson, A; Sternberg, EM
Journal of Molecular Biology null
Laura Guerenne et al.
Journal of hematology & oncology, 9, 5-5 (2016-01-29)
In spite of the recent discovery of genetic mutations in most myelodysplasic (MDS) patients, the pathophysiology of these disorders still remains poorly understood, and only few in vivo models are available to help unravel the disease. We performed global specific
Carole Le Pogam et al.
Oncotarget, 6(32), 32494-32508 (2015-09-18)
We have previously shown that a specific promyelocytic leukemia-retinoic acid receptor alpha (PML-RARA) DNA vaccine combined with all-trans retinoic acid (ATRA) increases the number of long term survivors with enhanced immune responses in a mouse model of acute promyelocytic leukemia