07-473-AF555
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
H3K4me3, H3.3B, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 trimethylated, Histone H3, Lys4 trimethylated
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-473) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, and Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys4 trimethylation in HepG2 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2