Merck
07-428-I
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eNOS-Antikörper (Ser1177)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Nitric oxide synthase, endothelial, Constitutive NOS, cNOS, EC-NOS, Endothelial NOS, eNOS, NOS type III, NOSIII
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
western blot: suitable
citations:
10
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1177)
Angaben zum Gen
human ... NOS3(4846)
Allgemeine Beschreibung
NO, das von Stickstoffmonoxid-Synthasen (NOS) erzeugt wird, ist ein wesentliches Signalmolekül, das an vielen physiologischen Prozessen beteiligt ist, einschließlich Muskelkontraktion, Gefäßerweiterung, Neuroübertragung und Immunantwort. Einige dieser Wirkungen werden durch Reaktionen mit und die Aktivierung von Guanylatcyclase (GC) vermittelt, was zu einer gesteigerten cGMP-Produktion führt. Mit einer Halbwertszeit von Sekunden diffundiert NO leicht durch das Zytosol und die Zellmembran, wodurch es innerhalb oder neben der Zelle, in der es erzeugt wurde, agieren kann. Stickstoffmonoxid (NO) ist ein anorganisches, gasförmiges freies Radikal, das verschiedene Nachrichten zwischen Zellen transportiert. Gefäßentspannung, Neuroübertragung und Zytotoxizität können alle durch die Zellantwort auf NO potenziert werden. Die NO-Erzeugung wird durch Mitglieder der Familie von NO-Synthasen (NOS) vermittelt. NOS katalysiert die Oxidation von L-Arginin, um L-Citrullin und NO zu erzeugen. Zwei konstitutive Isoformen, Neuronen-NOS (nNOS, Typ I) und Endothelzell-NOS (eNOS, Typ III), und eine induzierbare Form (iNOS, Typ II) wurden geklont. Zytokine wie Interferon-gamma (IFN), Tumornekrosefaktor (TNF), Interleukin-1 und -2 sowie Lipopolysaccharide (LPS) lösen eine Erhöhung der Werte von mRNA, Protein und Aktivität von iNOS aus. Proteinkinase C-stimulierende Mittel haben dieselbe Wirkung auf die iNOS-Aktivität. Humane iNOS wird durch Calcium/Calmodulin reguliert (im Gegensatz zu Maus-NOS2).
Immunogen
Epitop: Nahe am C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Region nahe des C-Terminus von humaner eNOS entspricht, die an Ser1177 phosphoryliert ist.
Anwendung
Der Anti-Phospho-eNOS-Antikörper (Ser1177) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf eNOS/NOS III abzielt und in Western Blot und geprüft wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandeltem und mit VEGF behandeltem HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Phospho-eNOS (Ser1177 ) in 10 µg mit VEGF behandeltem HUVEC-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 133 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 07-428
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mingqiang Wang et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 747497-747497 (2021-10-29)
Background: Extracorporeal cardiac shock waves (ECSW) have great potential in the treatment of coronary heart disease. Endothelial progenitor cells (EPCs) are a class of pluripotent progenitor cells derived from bone marrow or peripheral blood, which have the capacity to migrate
Andrea Tryfonos et al.
European journal of applied physiology (2022-10-29)
Endothelial dysfunction is an early and integral event in the development of atherosclerosis and coronary artery disease (CAD). Reduced NO bioavailability, oxidative stress, vasoconstriction, inflammation and senescence are all implicated in endothelial dysfunction. However, there are limited data examining associations
Andrea Tryfonos et al.
European journal of sport science, 23(4), 561-570 (2022-02-24)
Although evidence demonstrates the fundamental role of shear stress in vascular health, predominantly through the release of nitric oxide (NO), the mechanisms by which endothelial cells (EC)s sense and transduce shear are poorly understood. In cultured ECs tyrosine phosphorylation of
Hien C Nguyen et al.
The Journal of biological chemistry, 299(3), 102921-102921 (2023-01-22)
Circulating fatty acid-binding protein 3 (FABP3) is an effective biomarker of myocardial injury and peripheral artery disease (PAD). The endothelium, which forms the inner most layer of every blood vessel, is exposed to higher levels of FABP3 in PAD or
Reetu R Singh et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 77(4), 1299-1310 (2021-03-02)
[Figure: see text].