Fortfahren mit
07-329-AF488
Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys16)-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Histone H4, acetyl-Histone H4 (Lys16), AlexaFluor 488
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Histon H4 (UniProt: P02309) wird bei Hefespezies vom HHF1-Gen (ORF YBR0122, Gen-ID 852294) und HHF2-Gen (ORF N2752, Gen-ID 855701) kodiert. Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Die Acetylierung von Histon H4 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histonacetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt.
~ 10 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: H4K16ac
Ovalbumin-konjugiertes, synthetisches Peptid (…GAAcKRH …), wobei AcK dem Rest 16 von Hefe-Histon H4 entspricht.
Application
Dieser Anti-Acetyl-Histon H4 (Lys16) Antikörper, Alexa Fluor 488 ist zur Verwendung in Immunzytochemie für den Nachweis von Acetyl-Histon H4 (Lys16) validiert.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H4 (Lys16) in A431- und NIH/3T3-Zellen nach.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 07-329) eignet sich für ChIP, ChIP-seq, Western Blot, Multiplex-Assay und Dot Blot.
Biochem/physiol Actions
Die H4K16ac-Spezifizität des nichtkonjugierten Antikörpers (Katalognr. 07-329) wurde mit dem Absurance Histon H3-Antikörperspezifitäts-Array (Katalognr. 16-667) und dem Absurance Histon H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifitäts-Array (Katalognr. 16-665) bestätigt.
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H4 (Lys16 ) in HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)