07-209-I
Anti-phospho-SHC Antibody (Tyr239, Tyr240)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
p46Shc (pTyr194/pTyr195), p52Shc (pTyr239/pTyr240), p66Shc (pTyr349/pTyr350), SHC-transforming protein 1, tyrosine-phosphorylated, SH2 domain protein C1, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming protein 3, tyrosine-phosphorylated, SHC-transforming prote
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr239/pTyr240)
Angaben zum Gen
human ... SHC1(6464)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SHC tyrosine phosphorylation induction in 10 µg of lysate from EGF-stimulated HEK293 cells.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable