Wichtige Dokumente
07-169-I
Sigma-Aldrich
Anti-iPLA2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
iPLA2, 85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (EC:3.1.1.4), CaI-PLA2, Group VI phospholipase A2, GVI PLA2, Intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 beta, iPLA2-beta, Patatin-like phospholipase domain-containing prote
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
hamster (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G6(8398)
Allgemeine Beschreibung
Phospholipase-A2(PLA2)-Enzyme bilden die größte Klasse von Phospholipasen, deren Mitglieder die Hydrolyse der Phospholipid-sn-2-Esterbindung katalysieren, wodurch eine freie Fettsäure und ein Lysophospholipid entstehen. Basierend auf der Sequenzhomologie werden PLA2-Enzyme in 14 Gruppen (I–XIV) unterteilt, darunter 20 Untergruppen (z. B. IA, IB, VIA-1, VIA-2, VIB, usw.). Traditionell wurden PLA2-Enzyme auf der Grundlage ihrer biologischen Eigenschaften auch in drei Typen eingeteilt, sekretorisch (sPLA2), zytosolisch Ca2+-abhängig (cPLA2) und zytosolisch Ca2+-unabhängig (iPLA2), wenn keine Sequenzdaten verfügbar waren. (PMID 12401193 und 12694560). Art.-Nr. 07-169-I, Anti-iPLA2, ist ein aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen eine immunogene Sequenz gerichtet ist, die in den Isoformen der Gruppe VI SH-iPLA2 und LH-iPLA2 (85/88 kDa Calcium-unabhängige Phospholipase A2) vorhanden ist, aber nicht in den Spleißvarianten 53,2 kDa Ankyrin-iPLA2-1 und 46,5 kDa Ankyrin-iPLA2-2, die von demselben PLA2G6-(PLPLA9-)Gen (UniProt O60733) kodiert werden. Die Immunogensequenz ist zu 100 % in Mäusen (NP_058611.1) und in Nagetierspezies (NP_058611.1) konserviert.
Immunogen
Epitop: Nahe des C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem iPLA2 nahe des C-Terminus entspricht.
Anwendung
Anti-iPLA2-Antikörper ist ein Antikörper gegen iPLA2 zur Verwendung in Western Blot und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies iPLA2 in menschlichem Tonsillengewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hodengewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies iPLA2 in 10 µg in menschlichem Hodengewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~70 kDa beobachtet (Ramanadham, S., et al. (2003). Biochemistry. 42(47):13929-13940). Es wird erwartet, dass dieser Antikörper nur mit den Isoformen LH-iPLA2 und SH-iPLA2 kreuzreagiert.
Physikalische Form
Affinität
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pancreatic islets and insulinoma cells express a novel isoform of group VIA phospholipase A2 (iPLA2 beta) that participates in glucose-stimulated insulin secretion and is not produced by alternate splicing of the iPLA2 beta transcript.
Ramanadham, S; Song, H; Hsu, FF; Zhang, S; Crankshaw, M; Grant, GA; Newgard, CB; Bao et al.
Biochemistry null
Dayne A Beccano-Kelly et al.
iScience, 26(7), 107044-107044 (2023-07-10)
Parkinson's disease (PD) is characterized by a progressive deterioration of motor and cognitive functions. Although death of dopamine neurons is the hallmark pathology of PD, this is a late-stage disease process preceded by neuronal dysfunction. Here we describe early physiological