07-1385
Anti-Lin28 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
RNA-binding protein LIN-28
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIN28A(79727)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Signalübertragung & Neurowissenschaft
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
RNA-Bindeproteine (RBP)
Independent lab validated this antibody in immunoprecipitation. The antibody immunoprecipitated Lin28 from Tera-2 embryonic carcinoma and mouse ES cells using 2μL of antibody per reaction.
Qualität
This lot detected Lin28 at 1:1,000 dilution in Tera-2 embryonic carcinoma cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1