Merck
07-100
Anti-Nckβ-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μG
€ 424,00
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Nckβ-Antikörper, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... NCK2(8440)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
05-63105-488-I07-1479
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
78, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
O43639
UniProt accession no.
Q9Y6K9
UniProt accession no.
P70600
UniProt accession no.
O14920
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten aus Hoden und Milz der Maus beurteilt
Application
Dieser Anti-Nckβ-Antikörper ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von Nckβ validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Biochem/physiol Actions
Nckβ
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
47 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 175-190 von murinem Nckβ (EAPSFLSLRRGTALSN) entspricht
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Ling et al.
The Journal of biological chemistry, 276(22), 18908-18914 (2001-03-30)
Hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1), a mammalian Ste20-related serine/threonine protein kinase, is a hematopoietic-specific upstream activator of the c-Jun N-terminal kinase. Here, we provide evidence to demonstrate the involvement of HPK1 in T cell receptor (TCR) signaling. HPK1 was activated
Matthew Oser et al.
Journal of cell science, 123(Pt 21), 3662-3673 (2010-10-26)
Invadopodia are matrix-degrading membrane protrusions in invasive carcinoma cells enriched in proteins that regulate actin polymerization. The on-off regulatory switch that initiates actin polymerization in invadopodia requires phosphorylation of tyrosine residues 421, 466, and 482 on cortactin. However, it is
Lisa Buvall et al.
Nature communications, 4, 2863-2863 (2013-11-30)
The ubiquitously expressed adapter proteins Nck1/2 interact with a multitude of effector molecules to regulate diverse cellular functions including cytoskeletal dynamics. Here we show that Nck1, but not Nck2, is a substrate of c-Cbl-mediated ubiquitination. We uncover lysine 178 in
Derek L Clouthier et al.
Molecular and cellular biology, 35(9), 1573-1587 (2015-02-19)
Development of the cardiovascular system is critically dependent on the ability of endothelial cells (ECs) to reorganize their intracellular actin architecture to facilitate migration, adhesion, and morphogenesis. Nck family cytoskeletal adaptors function as key mediators of actin dynamics in numerous
Barbara Calabrese et al.
Nature communications, 13(1), 6037-6037 (2022-10-14)
During early ischemic brain injury, glutamate receptor hyperactivation mediates neuronal death via osmotic cell swelling. Here we show that ischemia and excess NMDA receptor activation cause actin to rapidly and extensively reorganize within the somatodendritic compartment. Normally, F-actin is concentrated