Fortfahren mit
06-502
Anti-STAT2-Antikörper, CT
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
EMSA, ICC, IP, WB
Citations:
17
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... STAT2(6773)
General description
113 kDa
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Aminosäuren 671–806 von humanem STAT2 entspricht.
Application
Der Anti-STAT2-Antikörper, CT ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von STAT2, auch als Signal Transducer and Activator of Transcription 2 bekannt, und wurde in EMSA, IP, WB und ICC geprüft.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
STAT2
Physical form
0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Immunblot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen STAT2 (113 kDa ) in Jurkat-Zelllysaten nach.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-14006-50107-224
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... STAT2(6773)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1