Wichtige Dokumente
06-1310
Sigma-Aldrich
Anti-JAK2-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Allgemeine Beschreibung
Zur Janus-Familie der Tyrosinkinasen (JAK) gehören JAK1, JAK2, JAK3 und Tyk2. Diese Familie wird mit einer Vielzahl von Zytokinrezeptoren assoziiert und durch Ligandenbindung aktiviert. Nach der Ligandenbindung an Zytokinrezeptoren phosphorylieren die JAK sich selbst und ihre assoziierten Rezeptoren. Dadurch entstehen mehrere Bindungsstellen für Signalproteine, die SH2- oder andere phosphotyrosin-bindende Domänen enthalten, darunter STATs, Shc, Insulinrezeptorsubstrate und FAK.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die Proteinkinase-1-Domäne-Domäne von JAK2.
Immunogen
Epitop: Proteinkinase-1-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Proteinkinase-1-Domäne von JAK2 der Maus entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-JAK2-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IP für den Nachweis von JAK2 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Kinasen und Phosphatasen
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Signalübertragung
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml aus einer vorherigen Charge wies JAK2 in 10 µg L6-Zelllysat nach.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten JAK2 aus RAW264.7-Zelllysat.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in RAW264.7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde JAK2 in 10 µg RAW264.7-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 130 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
RAW264.7 Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sandrine Medves et al.
Haematologica, 96(10), 1406-1414 (2011-06-21)
KANK1-PDGFRB is a fusion gene generated by the t(5;9) translocation between KANK1 and the platelet-derived growth factor receptor beta gene PDGFRB. This hybrid was identified in a myeloproliferative neoplasm featuring severe thrombocythemia, in the absence of the JAK2 V617F mutation.
Alice H Grant et al.
International journal of molecular sciences, 24(7) (2023-04-14)
Overactive Janus kinases (JAKs) are known to drive leukemia, making them well-suited targets for treatment. We sought to identify new JAK-activating mutations and instead found a JAK1-inactivating pseudokinase mutation, V666G. In contrast to other pseudokinase mutations that canonically lead to
Xiaomei Li et al.
Virology, 551, 75-83 (2020-08-25)
Porcine epidemic diarrhea (PED) virus (PEDV) is a coronavirus that primarily infects porcine intestinal epithelial cells and causes severe diarrhea and high fatality in piglets. A77 1726 is the active metabolite of leflunomide, a clinically approved anti-rheumatoid arthritis (RA) drug.
Jiahai Shi et al.
Experimental hematology, 44(11), 1044-1058 (2016-10-27)
JAK2 V617F is a mutant-activated JAK2 kinase found in most polycythemia vera (PV) patients; it skews normal proliferation and differentiation of hematopoietic stem and progenitor cells and simulates aberrant expansion of erythroid progenitors. JAK2 V617F is known to activate some
Ting Wang et al.
EMBO molecular medicine, 9(8), 1150-1164 (2017-06-03)
The endocrine system is crucial for maintaining whole-body homeostasis. Little is known regarding endocrine hormones secreted by the heart other than atrial/brain natriuretic peptides discovered over 30 years ago. Here, we identify growth differentiation factor 15 (GDF15) as a heart-derived hormone