06-1038
Anti-Unc84B/SUN2 Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Rab5-interacting protein, Sad1 unc-84 domain protein 2, Sad1/unc-84 protein-like 2, nuclear envelope protein, unc-84 homolog B, unc-84 homolog B (C. elegans)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, canine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (87%), dog, horse, rat (87%)
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUN2(25777)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected Unc84B/SUN2 on 10 µg of U2OS cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
U2OS cell lysate.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable