Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUN2(25777)
General description
Das SUN-Domänen-haltige Protein 2 (SUN2) oder Protein UNC-84-Homologon B (UNC84B) ist ein Kernhüllen-Single-Pass-Transmembranprotein und verantwortlich für Kernmigrationen, die für die Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. SUN2 hat eine vorhergesagte Transmembrandomäne und einen C-terminalen Bereich, die jenen vom S.-pombe-Spindelpolkörperprotein SAD1 ähneln. SUN2 interagiert mit RAB5A und wird großflächig sowie in Herz, Lunge und Muskeln stark exprimiert. UNC-84 kann nukleär-zentrosomale Interaktion fördern, die für die Migration und Verankerung des Kerns erforderlich ist.
~78 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
Lineares Peptid, das dem N-Terminus von humanem SUN2 entspricht.
Application
Dieser Anti-SUN2-Antikörper ist für die Verwendung in Western Blotting und ICC zum Nachweis von SUN2 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Adhäsion (CAM)
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde SUN2 in 10 µg A431-, Jurkat-, L6- und NIH/3T3-Zelllysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde das rekombinante SUN2-Protein nachgewiesen (Haque, F. et al (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487–3498).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SUN2 in humanen Vorhaut-Fibroblasten- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen (Haque, F. et al (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487–3498).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde das rekombinante SUN2-Protein nachgewiesen (Haque, F. et al (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487–3498).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SUN2 in humanen Vorhaut-Fibroblasten- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen (Haque, F. et al (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487–3498).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS-haltigem Puffer mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde SUN2 in 10 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde SUN2 in 10 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c