Fortfahren mit
05-745R-S
Anti-Trimethyl-Histon H3(Lys4)-Antikörper, Klon 15-10C-E4, Versuchsgröße
clone 15-10C-E4, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
15-10C-E4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ELISA, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
15-10C-E4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Rekombinante Version von Katalognr. 05-745, Klon MC315
Immunogen
BSA-konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …RTme3KQT… enthält, wobei me3K dem Trimethyl-Lysin 4 von humanem Histon H3 entspricht.
Application
ChIP-Seq-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge. Die Chromatin-Immunpräzipitation wurde mit dem Magna ChIP HiSens-Kit (Katalognr. 17-10460), 3 µl Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörper (Katalognr. 05-745R-S), 20 µl Protein A/G-Beads und 1E6 vernetztem HeLa-Zellen-Chromatin durchgeführt, gefolgt von einer DNA-Aufreinigung mit magnetischen Beads. Aus Input- und ChIP-DNA-Proben wurden unter Verwendung von Standardprotokollen mit barcodierten Illumina-Adaptern Bibliotheken erstellt und auf dem Illumina HiSeq-Instrument analysiert. Ein Übermaß von 18 Millionen Reads von FastQ-Dateien wurden nach der Entfernung des TagDust-Tags (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) mit Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) kartiert. Peaks wurden mit MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) identifiziert, wobei Peaks und Reads im UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) von BigWig und BED-Dateien als benutzerdefinierter Track dargestellt werden. Die höchsten 25 % der identifizierten Peaks in den Datensätzen 05-745R und 07-473 zeigten eine Überlappung von 99 % mit Peaks, die im Track ENCODE H3K4me3 BROAD Histone für HeLa S3 identifiziert wurden.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Verwenden Sie den Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörper Klon 15-10C-E4, rekombinant, Versuchsgröße (monoklonaler Antikörper von Kaninchen), der sich in WB, ChIP, ChIP-seq, ELISA, PIA, Mplex und DB bewährt hat, um Trimethyl-Histon H3 (Lys4) nachzuweisen, auch als H3K4me3 bekannt.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten
Erkennt Histon H3 mit Trimethyl-Lysin 4 und in geringeren Mengen Dimethyl-Lysin 4. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigter, rekombinanter Antikörper in 60 mmol/l Tris, 90 mmol/l NaCl, 0,03 % NaN3, 60 mmol/l Glycin, pH-Wert 7,5, 40 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 05-745
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)