Fortfahren mit
05-644
Anti-CAR-Antikörper, Klon RmcB
clone RmcB, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
46 kD coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) protein, CVB3 binding protein, CVB3-binding protein, Coxsackievirus B-adenovirus receptor, coxsackie virus B receptor, coxsackie virus and adenovirus receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RmcB, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
56
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1749
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RmcB, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
General description
Der Cocksackievirus-Adenovirus-Rezeptor (CAR) vermittelt die Zellanhaftung und Infektion durch Coxsackie-B-Viren und durch eine Reihe von Adenoviren. CAR vermittelt außerdem homotypische interzelluläre Wechselwirkungen. In polarisierten Epithelzellen steht CAR in engem Zusammenhang mit der Tight Junction, wobei er zur Barriere des parazellulären Flusses aus gelösten Substanzen und Makromolekülen beiträgt. Die biologischen Rollen von CAR sind nicht gut definiert, aber zunehmende Hinweise deuten darauf hin, dass er bei der embryonalen Entwicklung und Regulierung der Zellproliferation beteiligt ist.
~ 46 kDa
Immunogen
Natives humanes Coxsackievirus-Adenovirus-Rezeptorprotein.
Application
Der Anti-CAR-Antikörper Klon RmcB weist die Konzentration von CAR nach und wurde für die Verwendung in IC und WB publiziert und validiert.
Immunzytochemie:
1–2 μg/ml einer früheren Charge zeigten eine positive Immunfärbung für CAR in HeLa-Zellen, mit hCAR transfizierten CHO-Zellen, aber nicht in nichttransfizierten CHO-Zellen, die mit 4 % Paraformaldehyd fixiert und mit 0,2 % Triton-X permeabilisiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt CAR, Molekülmasse 46 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Dünndarm-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies CAR in 10 µg Dünndarm-Lysaten der Maus nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
William C Adams et al.
The Journal of general virology, 90(Pt 7), 1600-1610 (2009-03-14)
The coxsackievirus-adenovirus receptor (CAR) is the described primary receptor for adenovirus serotype 5 (Ad5), a common human pathogen that has been exploited as a viral vector for gene therapy and vaccination. This study showed that monocytes and dendritic cells (DCs)
Jeffrey E Teigler et al.
Journal of virology, 86(18), 9590-9598 (2012-07-13)
Adenovirus (Ad) vaccine vectors have proven highly immunogenic in multiple experimental models, but the innate immune responses induced by these vectors remain poorly characterized. Here we report innate cytokine responses to 5 different Ad vectors in 26 rhesus monkeys. Vaccination
Adenovirus-induced thrombocytopenia: the role of von Willebrand factor and P-selectin in mediating accelerated platelet clearance.
Othman, M; Labelle, A; Mazzetti, I; Elbatarny, HS; Lillicrap, D
Blood null
A monoclonal antibody specific for the cellular receptor for the group B coxsackieviruses.
Hsu KH, Lonberg-Holm K, Alstein B, Crowell RL.
Journal of virology, 62, 1647-1652 (1988)
Estrella Lopez-Gordo et al.
Journal of virology, 91(12) (2017-04-07)
Human adenoviral serotype 5 (HAdV-5) vectors have predominantly hepatic tropism when delivered intravascularly, resulting in immune activation and toxicity. Coagulation factor X (FX) binding to HAdV-5 mediates liver transduction and provides protection from virion neutralization in mice. FX is dispensable
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-64404053252621970