05-623-AF647
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CTD4H8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-623 & 05-623-Z) is shown to be suitable also for Western blotting, chromatin IP, ChIP-seq, and immunocytochemistry.
Nuclear Receptors
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RNA polymerase II in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable