Fortfahren mit
05-621
Anti-CUGBP1-Antikörper, Klon 3B1
clone 3B1, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B1, monoclonal
Application:
EMSA, ICC, IP, WB
Citations:
15
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3B1, monoclonal
species reactivity
bovine, mouse, human, rabbit, rat, pig
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CELF1(10658)
General description
50 kDa
Myotone Dystrophie (MD) ist eine autosomal-dominante neuromuskuläre Erkrankung, die mit einer Expansion eines (CTG)n-Repeats in der untranslatierten 3′-Region des Myotonin-Proteinkinase(Mt-PK)-Gens zusammenhängt. Ein (CUG)n-Oligonukleotid-Triplett-Repeat-Prä-mRNA/mRNA-Bindungsprotein könnte eine wichtige Rolle bei der DM-Pathogenese spielen. Das HeLa-Zellprotein CUG-BP1 wurde basierend auf seiner Fähigkeit aufgereinigt, in vitro spezifisch an (CUG)8-Oligonukleotide zu binden. CUG-BP1 ist bei normalen Zellen die Hauptbindungsaktivität von (CUG)8. CUG-BP1 wurde als Isoformen eines neuartigen heterogenen Zellkern-Ribonukleinproteins (hnRNP), hNab50, identifiziert. Das CUG-BP/hNab50-Protein ist überwiegend im Zellkern lokalisiert und steht in vivo mit polyadenylierten RNA in Verbindung. In-vitro-Studien zu RNA-Bindung/Photovernetzung zeigen, dass CUG-BP/hNab50 an RNA binden, die Mt-PK 3′-UTR enthalten.
Immunogen
GST-Fusionsprotein von voller Länge, das dem humanen CUG-BP1 entspricht, auch bekannt als heterogenes Zellkern-Ribonukleoprotein (hnRNP) hNab50.
Application
Anti-CUGBP1-Antikörper, Klon 3B1 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von CUGBP1 und wurde in EMSA, IP, WB und ICC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Biochem/physiol Actions
CUG-BP1
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)