Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
62-3G1, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
44
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
62-3G1, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Der Neurotransmitter GABA (γ-Aminobuttersäure) bindet an spezifische Transmembranrezeptoren in der Plasmamembran von sowohl prä- als auch postsynaptischen Neuronen. Drei allgemeine Klassen von GABA-Rezeptoren sind bekannt: GABAA- und GABAC-Rezeptoren (ionotrop) sowie GABAB-Rezeptoren (metabotrop) Der GABAA(γ-Aminobuttersäure Typ A)-Rezeptor ist ein Multiproteinkomplex, der als ligandengesteuerter Chloridkanal agiert. Diese Rezeptoren sind Hetero-Oligomere, von denen bisher 6 Untereinheiten bekannt sind: a, b, g, d, e und r. Es gibt mindestens 3 verschiedene Isoformen der Beta-Untereinheit und die Expression der Rezeptor-Untereinheit variiert während der Entwicklung. Außerdem sind GABAA-Rezeptoren wichtig für die Regulierung der verstärkenden Eigenschaften von Alkohol, und die Expression der Untereinheiten alpha1 und beta2/3 steigt bei der chronischen Aussetzung gegenüber Alkohol, was sie zu potenziellen Therapiezielen für Alkoholabhängigkeit macht. Die beta2-Untereinheit ist für die Rezeptoranordnung und Oberflächenexpression erforderlich, während Mäuse mit einer inaktivierten beta3-Untereinheit Epilepsie und eine Gaumenspalte aufweisen.
Variiert
Immunogen
Affinitätsgereinigter GABAA-Rezeptor, aus Rinderhirn isoliert. Klon 62-3G1
Application
Der Anti-GABA A-Rezeptor β2/3-Antikörper ist ein Antikörper gegen den GABA A-Rezeptor β2/3 zur Verwendung in WB, IP und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunpräzipitation: 4 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten die Untereinheiten β2 und β3 des GABAA-Rezeptors aus 500 μg mikrosomalem Rattenhirngewebeextrakt. Aufgrund der Störung durch die IgG-Schwerkette wurde der GABAA-Rezeptor-Komplex mit einer polyklonalen α1-Untereinheit des GABAA-Rezeptors (Katalognr. 06-868) bestätigt.
Immunhistochemie: Dieser Antikörper weist Berichten zufolge die Untereinheiten β2 und β3 des GABAA-Rezeptors in gefrorenen Paraffinschnitten von Rattenhirn nach, die mit 4 % Paraformaldehyd oder 0,1 % Glutaraldehyd fixiert und mit Triton X-100 permeabilisiert wurden.
Immunhistochemie: Dieser Antikörper weist Berichten zufolge die Untereinheiten β2 und β3 des GABAA-Rezeptors in gefrorenen Paraffinschnitten von Rattenhirn nach, die mit 4 % Paraformaldehyd oder 0,1 % Glutaraldehyd fixiert und mit Triton X-100 permeabilisiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für die β2-Untereinheit, Molekülmasse ~55 kDa, und die β3-Untereinheit, Molekülmasse ~57 kDa, des GABAA-Rezeptors.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Hirngewebe
Regelmäßig mittels Western Blot in mikrosomalen Rattenhirnpräparaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen die β2- und β3-Untereinheiten des GABAA-Rezeptors in 20 μg mikrosomalem Rattenhirnpräparat (Katalognr 12-144) nach.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen die β2- und β3-Untereinheiten des GABAA-Rezeptors in 20 μg mikrosomalem Rattenhirnpräparat (Katalognr 12-144) nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 05-474 | 04053252280191 |