Merck
05-417
Anti-Paxillin-Antikörper, Klon 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
FLJ16691, paxillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 μG
€ 463,00
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5H11, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
80
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5H11, monoclonal
species reactivity
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
07-144105-1143AB1962
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
5H11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
M102, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
P49023
UniProt accession no.
P49023
UniProt accession no.
P49023
UniProt accession no.
P49023
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
General description
68 kDa
Paxillin, ein fokale-Adhäsion-Gerüstprotein, wird als Reaktion auf verschiedene Stimulationen, einschließlich Integrin-Stimulation, Wachstumsfaktorstimulation und onkogene Transformation (v-Src, v-Crk und BCR/ABL) an mehreren Tyrosin-Resten phosphoryliert. Paxillin bindet viele andere fokale Adhäsionsproteine, einschließlich FAK, Vinculin, Talin und Tensin. So helfen Paxillin und seine Tyrosin-Phosphorylierung bei der Regulierung der Dynamik von fokalen Adhäsionen und dem Aktin-Zytoskelett, was zur Zellmorphologie und Zellmigrationseigenschaften der Zelle führt. Paxillin ist vor allem an den Tyrosinen 31 und 118 (Tyr31 und Tyr118) phosphoryliert. Interessanterweise binden Vinculin und FAK an überlappende Stellen von Paxillin. Außerdem gibt es eine Steigerung der Paxillin-Phosphorylierung an Tyr118 in Vinculin (-/-) und Vinculin-Y822F-Zellen. Die Expression von Paxillin Y31F Y118F stellt die Apoptose wieder her und hemmt die Erk-Aktivität.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das humanes Paxillin von voller Länge enthält. Klon 5H11.
Application
Der Anti-Paxillin-Antikörper Klon 5H11 ist ein Antikörper gegen Paxillin zur Verwendung in IC, IP und WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunpräzipitation:
4 μg einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten Paxillin aus 500 μg 3T3/A31-RIPA-Lysat.
Immunzytochemie:
5–10 μg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung für Paxillin in REF(Rattenembryo-Fibroblasten)-52-Zellen, die mit 3,7 % Paraformaldehyd für 5 Minuten fixiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Paxillin.
Eine artenübergreifende Kreuzreaktivität wurde nicht geprüft.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-Fibroblasten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen Paxillin in RIPA-Lysaten aus 3T3/A31-Fibroblasten nach.
Other Notes
Ersetzt: 04-581
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuan Wang et al.
Scientific reports, 6, 24111-24111 (2016-04-08)
Promoting endothelial cell (EC) migration is important not only for therapeutic angiogenesis, but also for accelerating re-endothelialization after vessel injury. Several recent studies have shown that inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) may promote EC migration and angiogenesis by
Hsp27 inhibits sublethal, Src-mediated renal epithelial cell injury.
Havasi A, Wang Z, Gall JM, Spaderna M, Suri V, Canlas E, Martin JL, Schwartz JH, Borkan SC
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Lisa A Staudinger et al.
Biology open, 2(11), 1148-1159 (2013-11-19)
Collagen degradation by phagocytosis is essential for physiological collagen turnover and connective tissue homeostasis. The rate limiting step of phagocytosis is the binding of specific adhesion receptors, which include the integrins and discoidin domain receptors (DDR), to fibrillar collagen. While
Lamin A/C and emerin regulate MKL1-SRF activity by modulating actin dynamics.
Ho, CY; Jaalouk, DE; Vartiainen, MK; Lammerding, J
Nature null
EZH2-Mediated H3K27me3 Is Involved in Epigenetic Repression of Deleted in Liver Cancer 1 in Human Cancers.
Au, SL; Wong, CC; Lee, JM; Wong, CM; Ng, IO
Testing null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-41704053252729126