Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
V284, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse, rabbit, chicken
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
95
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1086
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Anti-Vinculin-Antikörper, Klon V284, clone V284, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
V284, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse, rabbit, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
General description
117 kDa
Immunogen
Humanes Vinculin
Application
Der Anti-Vinculin-Antikörper Klon V284 erkennt die Konzentration von Vinculin und wurde für die Verwendung in IP, WB und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Zytoskelettale Signalübertragung
Biochem/physiol Actions
Vinculin
Physical form
Format: Aufgereinigt
PBS, pH-Wert 7,4, mit 0,05 % Natriumazid und 1 mg/ml BSA
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von humanen A431-Zellen, Lysat von Hühnerembryo-Fibroblasten (CEF) oder Maus-3T3/A31-Fibroblasten beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Vinculin-Antikörper, Klon V284
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?