Fortfahren mit
04-773
Anti-Phospho-MYPT1(Thr850)-Antikörper, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone SA19, from rabbit
Synonym(e):
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
SA19, monoclonal
Species reactivity:
rat, chicken, mouse, human
Application:
WB
Citations:
5
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SA19, monoclonal
species reactivity
rat, chicken, mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Die Phosphorylierung von Myosin ist wesentlich für die Kontraktion von glatten Muskeln. Der Grad der Myosin-Phosphorylierung ist teilweise von der Aktivität der Myosin-Phosphatase abhängig. Neue Erkenntnisse weisen darauf hin, dass dieses Enzym reguliert werden kann, was ein Interesse an der Charakterisierung dieser Phosphatase weckte. Myosin-Phosphatase scheint aus drei Untereinheiten zu bestehen (katalytische Untereinheit von Typ-1-Phosphatase-δ (PP1) und zwei nichtkatalytische Untereinheiten, klein und groß (M20)). Studien deuten darauf hin, dass die große Untereinheit eine Targeting-Untereinheit ist und sie wird Myosin-Phosphatase-Ziel-Untereinheit (MYPT) genannt. MYPT erwies sich als Substrat für Rho-assoziierte Kinase (ROK). ROK vermittelt eine agonisteninduzierte Steigerung der Myosinphosphorylierung und Kraft, indem die Aktivität der Myosin-Leichtketten-Phosphatase durch die Phosphorylierung von MYPT gehemmt wird.
Dublett bei ~130 kDa
Immunogen
Epitop: pThr850(Ch) oder pThr853(H)
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz …RS[pT]GV… enthält, wobei [pT] dem phosphorylierten Threonin am Aminosäurerest 850 der Myosin-Phosphat-Ziel-Untereinheit 1 (MYPT1) von Hühnern entspricht. Entspricht Thr853 in humanem MYPT1.
Application
Der Anti-Phospho-MYPT1(Thr850)-Antikörper weist die Konzentration von Phospho-MYPT1 (Thr850) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Maus und Ratte wird erwartet.
Erkennt an Thr850 phosphoryliertes MYPT1, Dublett bei Molekülmasse ~130 kDa. Es wurde auch ein nichtspezifisches Protein erkannt, Molekülmasse ~55-60 kDa.
Analysis Note
Kontrolle
Durch ROKα/ROCKII phosphoryliertes HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500–1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies MYPT1 in RIPA-Lysaten aus HEK293-Zellen nach, die durch eine Vorinkubation mit ROKα/ROCK-II aktiv (Katalognr 14-338) phosphoryliert wurden.
Other Notes
Ersetzt: 05-773
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ebbe Boedtkjer et al.
Circulation, 124(17), 1819-1829 (2011-09-29)
Disturbances in pH affect artery function, but the mechanistic background remains controversial. We investigated whether Na(+), HCO₃- transporter NBCn1, by regulating intracellular pH(pH₁), influences artery function and blood pressure regulation. Knockout of NBCn1 in mice eliminated Na+, HCO₃⁻ cotransport and
E V Bouzinova et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 224(1), e13059-e13059 (2018-02-27)
The Na,K-ATPase is involved in a large number of regulatory activities including cSrc-dependent signalling. Upon inhibition of the Na,K-ATPase with ouabain, cSrc activation is shown to occur in many cell types. This study tests the hypothesis that acute potentiation of
Huaqing Zheng et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 11(12), 3994-4007 (2022-01-14)
Vascular smooth muscle cell (VSMC) migration plays a critical role in the pathogenesis of many cardiovascular diseases. We recently showed that TMEM16A is involved in hypertension-induced cerebrovascular remodeling. However, it is unclear whether this effect is related to the regulation
Vincent Sauzeau et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1527, 213-218 (2017-01-25)
Increased arterial tone and the resulting rise in peripheral vascular resistance are major determinants of the elevated arterial pressure in hypertension. The RhoA/Rho kinase signaling pathways are now recognized as a major regulator of vascular smooth muscle contraction and arterial
Aditi U Gurkar et al.
Nature communications, 4, 2189-2189 (2013-07-24)
The Ser/Thr Rho kinase 1 (ROCK1) is known to have major roles in a wide range of cellular activities, including those involved in tumour metastasis and apoptosis. Here we identify an indispensable function of ROCK1 in metabolic stress-induced autophagy. Applying
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-77304053252326356