Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM122, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
RM122, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Humanes IgE
Application
Dieser Anti-Human-IgE-Antikörper des Kaninchens, Klon RM122, ist zur Verwendung in ELISA für den Nachweis von humanem IgE validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Sekundär- und Kontrollantikörper
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit humanem IgE. Keine Kreuzreaktivität mit humanem IgG, IgM, IgD oder IgA.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
ELISA-Analyse: Die Spezifizität und Reaktivität einer repräsentativen Charge wurden durch direkte und Sandwich-ELISA-Analysen bestätigt.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?