Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Calpeptin, A cell-permeable calpain inhibitor (ID50 = 52 nM for calpain-1; ID50 = 34 nM for calpain-2; ID50 = 138 nM for papain).
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
General description
Calpeptin hemmt die durch Ca2+ stimulierte Spaltung von p35 zu p25 durch Calpain. Es reguliert die Prozessierung von β-Amyloid-Vorläuferproteinen zu β-Amyloid (Aβ). Calpeptin mindert das Auswachsen von Neuriten in sich differenzierenden PC12-Zellen. In Thrombozyten verhindert es den durch Ca2+-Ionophor induzierten Abbau von Aktin-bindendem Protein und P235. Es hemmt die Phosphorylierung der Myosin-Leichtkette in Thrombozyten, die durch Kollagen, Ionomycin oder Thrombin stimuliert wird. Calpeptin hemmt das Wachstum von Estrogenrezeptor-positiven Brustkrebszellen. Calpeptin ist ein zelldurchlässiger Calpain-Blocker. Außerdem blockiert esdie Aktivierung von T-Zellen im Immunsystem. Es wurde beobachtet, dass Calpeptinsekundäre Entzündungsreaktionen und Apoptose in Muskelzellen induziert.
Biochem/physiol Actions
ID50 = 52 nmol/l für Calpain I; 34 nmol/l für Calpain II; 138 nmol/l für Papain
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In einer Mindestmenge DMF oder DMSO lösen und H₂O, Puffer oder Medium direkt vor der Verwendung hinzugeben.
Other Notes
Lee, M.S., et al. 2000. Nature405, 360.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry27, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Shiba, E., et al. 1996. Anticancer Res. 16, 773.
Pinter, M., et al. 1994. Neurosci. Lett. 170, 91.
Saito, K. und Nixon, R.A. 1993. Neurochem. Res. 18, 231.
Tsujinaka, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.153, 1201.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry27, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Shiba, E., et al. 1996. Anticancer Res. 16, 773.
Pinter, M., et al. 1994. Neurosci. Lett. 170, 91.
Saito, K. und Nixon, R.A. 1993. Neurochem. Res. 18, 231.
Tsujinaka, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.153, 1201.
Z-Leu-Nle-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpeptin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?