Fortfahren mit
02-1001-00
SMC®-Kalibratoren, 5er-Set
Synonym(e):
Kalibrierungsset, SMC-Kalibratoren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do these SMC instrument calibrators have a freeze-thaw cycle limit?
    1 answer
    1. A freeze-thaw cycle limit has not been tested or established for these instrument calibrators. Loaded calibrator plates should be stored at 2-8°C in a dark or light-tight container. Thawed calibrators should be stored at 2-8°C and used within 5 days or discarded.