Fortfahren mit
01-201
Heregulin-β3, Epidermal growth factor domain
liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
EGF-Domäne
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Heregulin-β3, EGF-Domäne (Epidermaler Wachstumsfaktor), The Heregulin-β3 protein, Epidermal growth factor (EGF) domain is available in a 100 µg format.
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0786H5529SRP3055
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Gene Information
human ... NRG1(3084)
UniProt accession no.
Q02297
UniProt accession no.
Q02297
UniProt accession no.
Q02297
UniProt accession no.
Q02297
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
General description
Produktherkunft: Durch Thrombin gespaltenes GST-Fusionsprotein, das der EGF-Domäne (Reste 178–241) von Heregulin-beta 3 entspricht.
Physical form
PBS mit 30 % Glycerin. Flüssig.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Rezeptoraktivierungsanalyse beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L M Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(12), 6809-6814 (1998-06-17)
Interleukin 3-dependent murine 32D cells do not detectably express members of the ErbB receptor family and do not proliferate in response to known ligands for these receptors. 32D transfectants were generated expressing human ErbB4 alone (32D.E4) or with ErbB2 (32D.E2/E4).
M Alimandi et al.
The EMBO journal, 16(18), 5608-5617 (1997-10-06)
Interleukin-3 (IL-3)-dependent murine 32D cells do not detectably express epidermal growth factor receptors (EGFRs) and do not proliferate in response to EGF, heregulin (HRG) or other known EGF-like ligands. Here, we report that EGF specifically binds to and can be
Global Trade Item Number
SKUGTIN
01-20104053252330797