Merck
ENAH97EDEA89
Enamine
1-[(E)-{[5-(4-methoxyphenyl)furan-2-yl]methylidene}amino]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
(E)-1-(((5-(4-methoxyphenyl)furan-2-yl)methylene)amino)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C15H13N3O4/c1-21-11-4-2-10(3-5-11)13-7-6-12(22-13)8-16-18-9-14(19)17-15(18)20/h2-9,19H,1H3,(H,17,20)/b16-8+
InChIKey
TXTSNMCDNYVBJE-LZYBPNLTSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37094430
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37094430
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)