Merck
ENAH2C5585D8
Enamine
4-amino-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
4-amino-3-(thiazol-2-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S.ClH/c11-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)9-12-3-4-15-9;/h1-5H,11H2,(H,13,14);1H
InChIKey
IFDKWFMKSUMJKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489889
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489889
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)