Merck
ENA444725668
Enamine
2-bromo-4-cyanobenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-bromo-4-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O2S/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)13(10,11)12/h1-3H,(H2,10,11,12)
InChIKey
HCLAQBDNFQMOCC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31344
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31344
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)