Merck
ENA379363617
Enamine
2-amino-N-[1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)ethyl]butanamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.83
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-amino-N-[1-(2,5-dimethyl-3-thienyl)ethyl]butanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H20N2OS.ClH/c1-5-11(13)12(15)14-8(3)10-6-7(2)16-9(10)4;/h6,8,11H,5,13H2,1-4H3,(H,14,15);1H
InChIKey
GWXAOUCXGAHAED-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118573
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118573
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)