Merck
ENA371177391
Enamine
2-chloro-1-methyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-chloro-1-methyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4Cl2N2O2S/c1-8-3(11(6,9)10)2-7-4(8)5/h2H,1H3
InChIKey
GIWODFAWCYMEFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105223
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)