Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (THF:Ethanol with 0.1% BHT (70:30) (w/v))
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 64-17-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?